Få mere at vide
4-Benzyloxyphenyl 4-Hydroxyphenyl Sulfone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Bisphenol S-monobenzyl ether |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H16O4S/c20-16-6-10-18(11-7-16)24(21,22)19-12-8-17(9-13-19)23-14-15-4-2-1-3-5-15/h1-13,20H,14H2 |
| Formel vægt | 340.0769 |