Få mere at vide
4-Benzyloxyindole-3-carboxaldehyde, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11398506
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11398506 1 g 1g
11308516 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11398506 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L17567.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7042-71-9
Molekylær formel C16H13NO2
Molekylvægt (g/mol) 251.29
MDL nummer MFCD00152002
InChI nøgle WURDDLFAUSUSLT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-benzyloxyindole-3-carboxaldehyde, 4-benzyloxyindole-3-carbaldehyde, 4-benzyloxy-1h-indole-3-carbaldehyde, 4-phenylmethoxy-1h-indole-3-carboxaldehyde, 4-phenylmethoxy indole-3-carbaldehyde, 4-benayloxyindole-3-carboxaldehyde, pubchem7231, acmc-1bcm9, 4-benzyloxy-3-formylindole, 4-benzoxy-1h-indole-3-carbaldehyde
PubChem CID 7015846
IUPAC navn 4-phenylmethoxy-1H-indol-3-carbaldehyd
SMIL O=CC1=CNC2=CC=CC(OCC3=CC=CC=C3)=C12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Benzyloxyindole-3-carboxaldehyde
Smeltepunkt 167°C (decomposition)
Mængde 1 g
Beilstein 1537328
Følsomhed Air Sensitive
Formel vægt 251.28
Procent renhed 98%