Få mere at vide
4-Benzyloxybromobenzen, 97%
Artikelnummer. 11934711 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11934711 10 g 10g
11944711 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11934711 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 442460100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-08-2026
CAS: 6793-92-6 | C13H11BrO | 263,14 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6793-92-6
Molekylær formel C13H11BrO
Molekylvægt (g/mol) 263.14
InChI nøgle OUQSGILAXUXMGI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-benzyloxybromobenzene, 1-benzyloxy-4-bromobenzene, 1-bromo-4-phenylmethoxy benzene, 1-bromo-4-benzyloxybenzene, 4-benzyloxy bromobenzene, 1-benzyloxy-4-bromo-benzene, 1-bromo-4-phenylmethyl oxy benzene, 4-benzyloxy-bromobenzene, p-benzyloxy bromobenzene
PubChem CID 138835
IUPAC navn 1-brom-4-phenylmethoxybenzen
SMIL C1=CC=C(C=C1)COC2=CC=C(C=C2)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Benzyloxybromobenzene
Smeltepunkt 62°C to 64°C
Kogepunkt 166°C to 167°C (4.0 Torr)
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Mængde 10 g
Formel vægt 263.14
Procent renhed 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Benzyloxybromobenzene
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.