Få mere at vide
4-Benzyloxybenzyl alcohol, 99%
Artikelnummer. 10576423 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
25 g
100 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
100g
10g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10576423 10 g Glass bottle 10g
10512211 25 g Glass bottle 25g
10157663 100 g Glass bottle 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10576423 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 181960100
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 836-43-1 | C14H14O2 | 214.26 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 836-43-1
Molekylær formel C14H14O2
Molekylvægt (g/mol) 214.26
MDL nummer MFCD00004654
InChI nøgle OEBIVOHKFYSBPE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-benzyloxybenzyl alcohol, 4-benzyloxy phenyl methanol, p-benzyloxybenzyl alcohol, 4-benzyloxybenzylalcohol, 4-benzyloxy benzyl alcohol, benzenemethanol, 4-phenylmethoxy, p-alkoxybenzyl alcohol resin, 4-phenylmethoxyphenyl methanol, argopore-wang
PubChem CID 70043
ChEBI CHEBI:29486
SMIL OCC1=CC=C(OCC2=CC=CC=C2)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Benzyloxybenzyl alcohol
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 84°C to 87°C
Farve White
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glass bottle
Lineær formel C6H5CH2OC6H4CH2OH
Mængde 10 g
IUPAC navn (4-phenylmethoxyphenyl)methanol
Formel vægt 214.26
Procent renhed 99%
Fysisk form Powder
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Benzyloxybenzyl alcohol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.