Få mere at vide
4-Benzyloxybenzylalkohol, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11467137
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11467137 50 g 50g
11457137 10 g 10g
11477137 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11467137 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14949.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 836-43-1 | C14H14O2 | 214.26 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 836-43-1
Molekylær formel C14H14O2
Molekylvægt (g/mol) 214.26
MDL nummer MFCD00004654
InChI nøgle OEBIVOHKFYSBPE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-benzyloxybenzyl alcohol, 4-benzyloxy phenyl methanol, p-benzyloxybenzyl alcohol, 4-benzyloxybenzylalcohol, 4-benzyloxy benzyl alcohol, benzenemethanol, 4-phenylmethoxy, p-alkoxybenzyl alcohol resin, 4-phenylmethoxyphenyl methanol, argopore-wang
PubChem CID 70043
ChEBI CHEBI:29486
IUPAC navn (4-phenylmethoxyphenyl)methanol
SMIL OCC1=CC=C(OCC2=CC=CC=C2)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Benzyloxybenzyl alcohol
Smeltepunkt 84°C to 88°C
Mængde 50 g
Beilstein 1877819
Formel vægt 214.26
Procent renhed ≥98%