Få mere at vide
4-Benzyloxybenzoesyre, 98%
Artikelnummer. 11417697
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11417697 1 g 1g
11427697 5 g 5g
11437697 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11417697 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15715.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-11-2026
CAS: 1486-51-7 | C14H12O3 | 228,25 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1486-51-7
Molekylær formel C14H12O3
Molekylvægt (g/mol) 228.25
MDL nummer MFCD00016527
InChI nøgle AQSCHALQLXXKKC-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 73880
IUPAC navn 4-phenylmethoxybenzoesyre
SMIL OC(=O)C1=CC=C(OCC2=CC=CC=C2)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Benzyloxybenzoic acid
Smeltepunkt 187 °C til 191 °C
Mængde 1 g
Beilstein 2111640
Synonym 4-benzyloxybenzoic acid, 4-benzyloxy benzoic acid, benzoic acid, 4-phenylmethoxy, p-benzyloxy benzoic acid, 4-phenylmethoxy benzoic acid, 4-benzyloxy-benzoic acid, 4-benzyl-oxy benzoic acid, benzoic acid,4-phenylmethoxy, asischem a95731
Formel vægt 228.25
Procent renhed 98%
RUO– Kun brug til forskning
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.