Få mere at vide
4-Benzyloxybenzoic acid, 97%, ACROS Organics™
Artikelnummer. 11925141 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
Pakningsstørrelse:
5g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11925141 5 g 5g
1 options
Artikelnummer. 11925141 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 442480050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Benzyloxybenzoic acid
CAS 1486-51-7
Smeltepunkt 187.0°C to 190.0°C
Kogepunkt 125.0°C (0.1 Torr)
Analyseprocentområde 97%
Molekylær formel C14H12O3
MDL nummer MFCD00016527
Mængde 5 g
Synonym 4-benzyloxybenzoic acid, 4-benzyloxy benzoic acid, benzoic acid, 4-phenylmethoxy, p-benzyloxy benzoic acid, 4-phenylmethoxy benzoic acid, 4-benzyloxy-benzoic acid, 4-benzyl-oxy benzoic acid, benzoic acid,4-phenylmethoxy, asischem a95731
InChI nøgle AQSCHALQLXXKKC-UHFFFAOYSA-N
SMIL OC(=O)C1=CC=C(OCC2=CC=CC=C2)C=C1
IUPAC navn 4-(benzyloxy)benzoic acid
Molekylvægt (g/mol) 228.25
PubChem CID 73880
Formel vægt 228.25
Procent renhed 97%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-(Benzyloxy)benzoic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.