Få mere at vide
4-Benzyloxy-5-brom-2-chlorpyrimidin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11322819
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11322819 1 g 1g
15453757 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11322819 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H27706.03
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 205672-19-1
Molekylær formel C11H8BrClN2O
Molekylvægt (g/mol) 299.552
MDL nummer MFCD06798237
InChI nøgle PFOACTPILUWRCT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-benzyloxy-5-bromo-2-chloropyrimidine, 5-bromo-2-chloro-4-phenylmethoxy pyrimidine, pyrimidine, 5-bromo-2-chloro-4-phenylmethoxy, pubchem6890, acmc-20aig5, 4-benzyloxy-5-bromo-2-chloro-pyrimidine, 2-chloro-4-benzyloxy-5-bromopyrimidine, 5-bromanyl-2-chloranyl-4-phenylmethoxy-pyrimidine
PubChem CID 10732937
IUPAC navn 5-brom-2-chlor-4-phenylmethoxypyrimidin
SMIL C1=CC=C(C=C1)COC2=NC(=NC=C2Br)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Benzyloxy-5-bromo-2-chloropyrimidine
Smeltepunkt 114°C to 116°C
Mængde 1 g
Formel vægt 299.56
Procent renhed 97%