Få mere at vide
4-Benzyloxy-3-methoxybenzyl alcohol, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11367289
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11367289 5 g 5g
11377289 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11367289 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H27443.06
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 33693-48-0
Molekylær formel C15H16O3
Molekylvægt (g/mol) 244.29
MDL nummer MFCD00004640
InChI nøgle PDBXFVPMVYQICB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-benzyloxy-3-methoxybenzyl alcohol, 4-benzyloxy-3-methoxyphenyl methanol, 4-benzyloxy-3-methoxybenzylalcohol, benzenemethanol, 3-methoxy-4-phenylmethoxy, acmc-20amos, o-benzylvanillyl alcohol, 4-o-benzyl vanillyl alcohol, vanillyl alcohol benzyl ether
PubChem CID 98832
IUPAC navn (3-methoxy-4-phenylmethoxyphenyl)methanol
SMIL COC1=C(C=CC(=C1)CO)OCC2=CC=CC=C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Benzyloxy-3-methoxybenzyl alcohol
Smeltepunkt 71°C to 73°C
Mængde 5 g
Formel vægt 244.3
Procent renhed 98%