Få mere at vide
4-Benzyloxy-3-methoxybenzaldehyd, 98%
Beskrivelse
4-Benzyloxy-3-methoxybenzaldehyd blev anvendt i syntesen af 1,2-bis(4-benzyloxy-3-methoxyphenyl)-3-hydroxy-propionsyre1. Det blev også brugt i den første enantioselektive totalsyntese af en neurotrofisk (-)-talaumidin. 4-Benzyloxy-3-methoxybenzaldehyd reagerer med benzohydrazid for at give (E)-Na-(4-benzyloxy-3-methoxybenzyliden)benzohydrazid.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
4-Benzyloxy-3-methoxybenzaldehyd blev anvendt i syntesen af 1,2-bis(4-benzyloxy-3-methoxyphenyl)-3-hydroxy-propionsyre1. Det blev også brugt i den første enantioselektive totalsyntese af en neurotrofisk (-)-talaumidin. 4-Benzyloxy-3-methoxybenzaldehyd reagerer med benzohydrazid for at give (E)-N′ -(4-benzyloxy-3-methoxybenzyliden)benzohydrazid.
Opløselighed Opløseligt i chloroform
, methanol.
Bemærkninger
Air Sensitive. Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Holdes væk fra stærke oxidationsmidler og stærke baser.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Benzyloxy-3-methoxybenzaldehyde |
| Smeltepunkt | 61 °C til 65 °C |
| Kogepunkt | 213 °C til 215 °C (3,5 mmHg) |
| Mængde | 25 g |
| Beilstein | 1464258 |
| Følsomhed | Luftfølsom |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i kloroform, methanol. |
| Formel vægt | 242.27 |
| Procent renhed | 98% |