Få mere at vide
4'-Benzyloxy-3'-methoxyacetophenon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4'-Benzyloxy-3'-methoxyacetophenone |
| Smeltepunkt | 85 °C til 87 °C |
| Mængde | 5 g |
| Beilstein | 1885776 |
| Formel vægt | 256.3 |
| Procent renhed | 98% |