Få mere at vide
4-Benzyloxy-2-hydroxybenzaldehyd, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11378296
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11378296 5 g 5g
11368296 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11378296 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L15515.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 52085-14-0 | C14H12O3 | 228.247 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 52085-14-0
Molekylær formel C14H12O3
Molekylvægt (g/mol) 228.247
MDL nummer MFCD01075698
InChI nøgle AMLKEDBYDOCGEG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-benzyloxy-2-hydroxybenzaldehyde, benzaldehyde, 2-hydroxy-4-phenylmethoxy, 4-benzyloxy-2-hydroxy-benzaldehyde, 2-hydroxy-4-phenylmethoxy benzaldehyde, acmc-20amov, 4-benzyloxysalicylaldehyde, 4-benzyloxy-2-hydoxy-benzaldehyde, 4-bezyloxy-2-hydroxy-benzaldehyde, 4-benzyloxy-2-hydroxy benzaldehyde
PubChem CID 561235
IUPAC navn 2-hydroxy-4-phenylmethoxybenzaldehyd
SMIL C1=CC=C(C=C1)COC2=CC(=C(C=C2)C=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Benzyloxy-2-hydroxybenzaldehyde
Smeltepunkt 77°C to 80°C
Mængde 5 g
Beilstein 982995
Følsomhed Air Sensitive
Formel vægt 228.25
Procent renhed 99%