Få mere at vide
4'-Benzyloxy-2'-hydroxyacetophenon, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15555946 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15555946 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 15555946 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 457130010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4'-Benzyloxy-2'-hydroxyacetophenone
CAS 29682-12-0
Smeltepunkt 104.0°C to 106.0°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C15H14O3
Mængde 1 g
Synonym 1-4-benzyloxy-2-hydroxyphenyl ethanone, 4'-benzyloxy-2'-hydroxyacetophenone, 4-benzyloxy-2-hydroxyacetophenone, 2-hydroxy-4-benzyloxyacetophenone, ethanone, 1-2-hydroxy-4-phenylmethoxy phenyl, 1-2-hydroxy-4-phenylmethoxyphenyl ethanone, 1-2-hydroxy-4-phenylmethoxy-phenyl ethanone, 1-4-benzyloxy-2-hydroxyphenyl ethan-1-one
InChI nøgle AGQNLHOTLJFJCG-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC(=O)C1=C(C=C(C=C1)OCC2=CC=CC=C2)O
IUPAC navn 1-(2-hydroxy-4-phenylmethoxyphenyl)ethanon
Molekylvægt (g/mol) 242.28
PubChem CID 309257
Formel vægt 242.28
Procent renhed 98%