Få mere at vide
4-Benzyloxy-2-fluorbenzoesyre, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15484097
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15484097 1 g 1g
15494097 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15484097 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H31488.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 114045-96-4 | C14H11FO3 | 246.24 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 114045-96-4
Molekylær formel C14H11FO3
Molekylvægt (g/mol) 246.24
MDL nummer MFCD12407082
InChI nøgle HWQRXVRKZFDKLJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-benzyloxy-2-fluorobenzoic acid, benzoic acid, 2-fluoro-4-phenylmethoxy, acmc-20mjm1, 2-fluoro-4-benzyloxybenzoic acid, 4-benzyloxy-2-fluorobenzoicacid, 4-benzyloxy-2-fluoro-benzoic acid
PubChem CID 22314502
IUPAC navn 2-fluor-4-phenylmethoxybenzoesyre
SMIL OC(=O)C1=C(F)C=C(OCC2=CC=CC=C2)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Benzyloxy-2-fluorobenzoic acid
Smeltepunkt 165°C to 168°C
Mængde 1 g
Formel vægt 246.24
Procent renhed 98%