Få mere at vide
4-Benzyloxy-2-chlorpyrimidin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11392389
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11392389 1 g 1g
15493657 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11392389 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H27313.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
CAS: 108381-28-8 | Molekylformel: C11H9ClN2O | Molekylvægt: 220,656 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 108381-28-8
Molekylær formel C11H9ClN2O
Molekylvægt (g/mol) 220.656
MDL nummer MFCD06798233
InChI nøgle SNCGVIVLUWJDQN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-benzyloxy-2-chloropyrimidine, acmc-1c7ci, 4-benzyloxy-2-chloro-pyrimidine, 2-chloranyl-4-phenylmethoxy-pyrimidine, pyrimidine,2-chloro-4-phenylmethoxy, pyrimidine, 2-chloro-4-phenylmethoxy
PubChem CID 15133237
IUPAC navn 2-chlor-4-phenylmethoxypyrimidin
SMIL C1=CC=C(C=C1)COC2=NC(=NC=C2)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Benzyloxy-2-chloropyrimidine
Mængde 1 g
Formel vægt 220.66
Procent renhed 95%