missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

4-Benzyloxy-2,6-dimethoxybenzaldehyde, polymer-supported, 1.0-1.5 mmol/g on Merrifield resin, Thermo Scientific™

Artikelnummer. 11339695
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Artikelnummer. 11339695

Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L19754.03

Request Bulk or Custom Format

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 679428-14-9
Molekylær formel C16H16O4
Molekylvægt (g/mol) 272.30
MDL nummer MFCD02683435
InChI nøgle YHMXRPWCVSRREV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-benzyloxy-2,6-dimethoxybenzaldehyde, 4-benzyloxy-2,6-dimethoxybenzaldehyde, polymer-supported, 1.0-1.5 mmol/g on merrifield resin, fdmp resin, syringaldehyde, polymer-bound, stratospheres pl-fdmp resin, 2,6-dimethoxy-4-phenylmethoxy-benzaldehyde, 4-formyl-3,5-dimethoxyphenoxymethyl polystyrene, benzaldehyde, 2,6-dimethoxy-4-phenylmethoxy, 4-hydroxy-2,6-dimethoxybenzaldehyde, polymer-bound
PubChem CID 4607337
IUPAC navn 2,6-dimethoxy-4-phenylmethoxybenzaldehyde
SMIL COC1=CC(OCC2=CC=CC=C2)=CC(OC)=C1C=O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4-Benzyloxy-2,6-dimethoxybenzaldehyde
Navn note polymer-supported, 1.0 to 1.5mmol/g on Merrifield resin
Mængde 1 g
Følsomhed Air Sensitive
Korrektion af produktindhold

Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.