Få mere at vide
4-Benzyloxy-1-butanol, 97%
Artikelnummer. 10143054 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25ml
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10143054 25 mL Glasflaske 25ml
1 options
Artikelnummer. 10143054 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 399120250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 4541-14-4 | C11H16O2 | 180.25 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4541-14-4
Molekylær formel C11H16O2
Molekylvægt (g/mol) 180.25
MDL nummer MFCD00155211
InChI nøgle TYROJDFHUXSBHC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-benzyloxy butan-1-ol, 4-benzyloxy-1-butanol, 1-butanol, 4-phenylmethoxy, 1-butanol, 4-benzyloxy, 4-benyloxybutanol, 4-benzyloxybutanol, 4-benzyloxybutan-1-ol, 4-benzyloxybutyl alcohol, acmc-1agsb
PubChem CID 562212
IUPAC navn 4-phenylmethoxybutan-1-ol
SMIL C1=CC=C(C=C1)COCCCCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Benzyloxy-1-butanol
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Tæthed 1.0260g/mL
Kogepunkt 216°C to 256°C
Flammepunkt 109°C
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel C6H5CH2O(CH2)4OH
Mængde 25 mL
Specifik vægtfylde 1.026
Formel vægt 180.25
Procent renhed 97%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Benzyloxy-1-butanoL
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.