Få mere at vide
4-Benzyloxy-1-bromo-2-fluorbenzen, 98%
Artikelnummer. 15443857
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15443857 25 g 25g
15433857 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15443857 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H30053.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
CAS: 185346-79-6 | C13H10BrFO | 281,124 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 185346-79-6
Molekylær formel C13H10BrFO
Molekylvægt (g/mol) 281.124
MDL nummer MFCD09801041
InChI nøgle BYTJTXKQBSNGCL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-benzyloxy-1-bromo-2-fluorobenzene, 4-benzyloxy-2-fluorobromobenzene, benzene,1-bromo-2-fluoro-4-phenylmethoxy, acmc-1c1vq, benzyloxy-4-bromo-3-fluorobenzene, 1-benzyloxy-4-bromo-3-fluorobenzene, benzyl 4-bromo-3-fluorophenyl ether, 1-bromo-2-fluoro-4-benzyloxy benzene
PubChem CID 22273933
IUPAC navn 1-brom-2-fluor-4-phenylmethoxybenzen
SMIL C1=CC=C(C=C1)COC2=CC(=C(C=C2)Br)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Benzyloxy-1-bromo-2-fluorobenzene
Smeltepunkt 33 °C til 35 °C
Mængde 25 g
Formel vægt 281.13
Procent renhed 98%