Få mere at vide
4-Benzylmorpholine-2-carboxylic acid hydrochloride, 97%, Thermo Scientific™
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkterSpecifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 4-Benzylmorpholine-2-carboxylic acid hydrochloride |
| Smeltepunkt | 244.0°C to 248.0°C |
| Elementær analyse | 53.69 to 58.16% (C) 5.22 to 5.65% (N) |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Mængde | 5 g |
| Formel vægt | 257.72 |
| Procent renhed | 97% |
Safety and Handling
Product Identifier
- 4-Benzylmorpholine-2-carboxylic acid hydrochloride, 98%
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H315-Forårsager hudirritation.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P362-Alt tilsmudset tøj tages af.