Få mere at vide
4-Benzylmorpholine-2-carboxylic acid hydrochloride, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15545206 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15545206 1 g 1g
15555206 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15545206 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 456690010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 135072-15-0
Molekylær formel C12H15NO3·ClH
Molekylvægt (g/mol) 257.72
InChI nøgle CEDXMALCJZSQHA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-benzyl-2-morpholinecarboxylic acid hydrochloride, 4-benzylmorpholine-2-carboxylic acid hydrochloride, 4-benzyl-2-carboxymorpholine hydrochloride, 4-benzyl-2-morpholinecarboxylicacidhydrochloride, 4-benzyl-2-morpholinecarboxylic acid hcl, 4-benzyl-morpholine-2-carboxylic acid hydrochloride, 2-morpholinecarboxylic acid, 4-phenylmethyl-, hydrochloride, 2-morpholinecarboxylicacid, 4-phenylmethyl-, hydrochloride 1:1, acmc-1by3p, ksc173i6l
PubChem CID 2776352
IUPAC navn 4-benzylmorpholine-2-carboxylic acid;hydrochloride
SMIL C1COC(CN1CC2=CC=CC=C2)C(=O)O.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Benzylmorpholine-2-carboxylic acid hydrochloride
Smeltepunkt 244.0°C to 248.0°C
Elementær analyse 53.69 to 58.16% (C) 5.22 to 5.65% (N)
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97%
Emballage Glass Bottle
Mængde 1 g
Formel vægt 257.72
Procent renhed 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Benzylmorpholine-2-carboxylic acid hydrochloride, 98%
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P362-Alt tilsmudset tøj tages af.