Få mere at vide
4-Benzylanilin, 98%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Benzylaniline |
| Smeltepunkt | 35 °C til 38 °C |
| Kogepunkt | 142 °C til 144 °C (1 mmHg) |
| Mængde | 5 g |
| Beilstein | 2208463 |
| Formel vægt | 183.25 |
| Procent renhed | 98% |