Få mere at vide
4-benzylanilin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11359885
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11359885 1 g 1g
11369885 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11359885 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L19873.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1135-12-2 | C13H13N | 183.254 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1135-12-2
Molekylær formel C13H13N
Molekylvægt (g/mol) 183.254
MDL nummer MFCD00047861
InChI nøgle WDTRNCFZFQIWLM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-aminodiphenylmethane, benzenamine, 4-phenylmethyl, 4-benzyl-phenylamine, 4-benzylbenzenamine, 4-benzylphenylamine, 4-benzylaniline, hcl, 4-benzyl aniline, 4-benzyl-aniline, #, p-aminodiphenylmethan
PubChem CID 136914
IUPAC navn 4-benzylanilin
SMIL C1=CC=C(C=C1)CC2=CC=C(C=C2)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Benzylaniline
Smeltepunkt 35°C to 38°C
Kogepunkt 142°C to 144°C (1 mmHg)
Mængde 1 g
Beilstein 2208463
Formel vægt 183.25
Procent renhed 98%