Få mere at vide
4-Benzyl-2-morpholincarboxylsyrehydrochlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10407042
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10407042 250 mg 250mg
10252922 1 g 1g
10197814 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10407042 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC12401CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 135072-15-0
Molekylær formel C12H16ClNO3
Molekylvægt (g/mol) 257.714
MDL nummer MFCD02682031
InChI nøgle CEDXMALCJZSQHA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-benzyl-2-morpholinecarboxylic acid hydrochloride, 4-benzylmorpholine-2-carboxylic acid hydrochloride, 4-benzyl-2-carboxymorpholine hydrochloride, 4-benzyl-2-morpholinecarboxylicacidhydrochloride, 4-benzyl-2-morpholinecarboxylic acid hcl, 4-benzyl-morpholine-2-carboxylic acid hydrochloride, 2-morpholinecarboxylic acid, 4-phenylmethyl-, hydrochloride, 2-morpholinecarboxylicacid, 4-phenylmethyl-, hydrochloride 1:1, acmc-1by3p, ksc173i6l
PubChem CID 2776352
IUPAC navn 4-benzylmorpholin-2-carboxylsyre;hydrochlorid
SMIL C1COC(CN1CC2=CC=CC=C2)C(=O)O.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Benzyl-2-morpholinecarboxylic acid hydrochloride
CAS min % 97
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravgul glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 257.72
Procent renhed 97%