Få mere at vide
4-Benzyl-2-(chlormethyl)morpholin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10427262
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10427262 1 g 1g
10416774 5 g 5g
10437262 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10427262 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. TL01000DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 40987-25-5
Molekylær formel C12H16ClNO
Molekylvægt (g/mol) 225.72
MDL nummer MFCD02681886
InChI nøgle GVWRZZNYCOTWNN-UHFFFAOYNA-N
Synonym 4-benzyl-2-chloromethyl morpholine, 4-benzyl-2-chloromethyl-morpholine, 2-chloromethyl-4-benzylmorpholine, morpholine, 2-chloromethyl-4-phenylmethyl, pubchem12932, 3-chloromethyl-4-phenylmethyl morpholine, 2-chloromethyl-4-benzyl morpholine, 2-chloromethyl-4-benzyl-morpholine
PubChem CID 2801562
IUPAC navn 4-benzyl-2-(chlormethyl)morpholin
SMIL ClCC1CN(CC2=CC=CC=C2)CCO1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Benzyl-2-(chloromethyl)morpholine
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 225.72
Procent renhed 97%