Få mere at vide
(4-Benzyl-1,4-oxazinan-2-yl)methylamin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10552852
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10552852 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10583012 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10552852 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC12413CB
Kemiske identifikatorer
CAS 110859-47-7
Molekylær formel C12H18N2O
Molekylvægt (g/mol) 206.289
MDL nummer MFCD02682010
InChI nøgle CKZVBXBEDDAEFE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-benzylmorpholin-2-yl methanamine, 4-benzyl-1,4-oxazinan-2-yl methylamine, 4-benzyl-2-morpholinyl methanamine, 4-benzylmorpholin-2-yl methylamine, 2-morpholinemethanamine, 4-phenylmethyl, 2-aminomethyl-4-benzylmorpholine, 2-morpholinemethanamine,4-phenylmethyl, 1-4-benzylmorpholin-2-yl methanamine, 4-phenylmethyl-2-morpholinyl methanamine
PubChem CID 2776360
IUPAC navn (4-benzylmorpholin-2-yl)methanamin
SMIL C1COC(CN1CC2=CC=CC=C2)CN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (4-Benzyl-1, 4-oxazinan-2-yl)methylamine
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 206.29
Procent renhed 97%