Få mere at vide
(4-Benzyl-1,4-oxazinan-2-yl)methanol, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10561692
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10561692 1 g 1g
10101262 250 mg 250mg
10280395 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10561692 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC12409DA
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 40987-24-4
Molekylær formel C12H18NO2
Molekylvægt (g/mol) 208.28
MDL nummer MFCD02682009,MFCD10698663,MFCD11848685
InChI nøgle WQNIKIMRIXHNFF-GFCCVEGCSA-O
Synonym 4-benzylmorpholin-2-yl methanol, 4-benzyl-1,4-oxazinan-2-yl methanol, 4-benzyl-2-hydroxymethyl morpholine, 2-hydroxymethyl-4-benzylmorpholine, 2-morpholinemethanol, 4-phenylmethyl, 4-benzyl-morpholin-2-yl-methanol, 4-phenylmethyl-2-morpholinyl methanol, 4-phenylmethyl morpholin-2-yl methanol, 2-morpholinemethanol,4-phenylmethyl-, 2s, acmc-20a6qw
PubChem CID 2776358
SMIL OC[C@H]1C[NH+](CC2=CC=CC=C2)CCO1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (4-Benzyl-1, 4-oxazinan-2-yl)methanol
CAS min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
IUPAC navn (4-benzylmorpholin-2-yl)methanol
Formel vægt 207.27
Procent renhed 95%