Få mere at vide
4-Benzoylpyridin, 98%
Artikelnummer. 10570332 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Plastikflaske
Pakningsstørrelse:
100g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10570332 5 g Glasflaske 5g
10275480 100 g Plastikflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10570332 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 154090050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
CAS: 14548-46-0 | C12H9NO | 183,21 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14548-46-0
Molekylær formel C12H9NO
Molekylvægt (g/mol) 183.21
MDL nummer MFCD00006430
InChI nøgle SKFLCXNDKRUHTA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-benzoylpyridine, phenyl pyridin-4-yl methanone, phenyl 4-pyridyl ketone, methanone, phenyl-4-pyridinyl, phenyl 4-pyridinyl methanone, 4-pyridyl phenyl ketone, pyridine, 4-benzoyl, ketone, phenyl 4-pyridyl, gamma-benzoylpyridine, 4-benzoyl pyridine
PubChem CID 26731
IUPAC navn phenyl(pyridin-4-yl)methanon
SMIL C1=CC=C(C=C1)C(=O)C2=CC=NC=C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Benzoylpyridine
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 68,0 °C til 72,0 °C
Farve Gul
Kogepunkt 315,0 °C
Flammepunkt 150 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel C6H5CO(C5H4N)
Mængde 5 g
Beilstein 21, 331
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig. Andre opløseligheder: opløselig i methanol, meget opløselig i ether og ethanol
Formel vægt 183.21
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk pulver og/eller stykker
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Benzoylpyridine
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.