Få mere at vide
Alfa Aesar™ 4-Benzoylpyridine, 97%
Artikelnummer. 11459076
Skift visning
Mængde:
250g
Pakningsstørrelse:
250g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11459076 250g 250g
1 options
Artikelnummer. 11459076 Leverandør Alfa Aesar™ Leverandørnr. A17945.30
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Benzoylpyridine
CAS 14548-46-0
Kogepunkt 130°C to 131°C (1mmHg)
Flammepunkt 150°C (302°F)
Molekylær formel C12H9NO
MDL nummer MFCD00006430
Mængde 250g
Beilstein 3864
Synonym 4-benzoylpyridine, phenyl pyridin-4-yl methanone, phenyl 4-pyridyl ketone, methanone, phenyl-4-pyridinyl, phenyl 4-pyridinyl methanone, 4-pyridyl phenyl ketone, pyridine, 4-benzoyl, ketone, phenyl 4-pyridyl, gamma-benzoylpyridine, 4-benzoyl pyridine
InChI nøgle SKFLCXNDKRUHTA-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=CC=C(C=C1)C(=O)C2=CC=NC=C2
IUPAC navn phenyl(pyridin-4-yl)methanone
Molekylvægt (g/mol) 183.21
PubChem CID 26731
Formel vægt 183.21
Procent renhed 97%