Få mere at vide
4-Benzoylsmørrsyre, 97%
Description
4-Benzoylsmørsyre er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, farmaceutiske produkter, landbrugskemikalier og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
anvendes i organisk syntese, farmaceutiske produkter, agrokemikalier og farvestoffer.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Inkompatibel med oxidationsmidler.
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 4-Benzoylbutyric acid |
| Smeltepunkt | 126 °C til 128 °C |
| Mængde | 25 g |
| Beilstein | 641947 |
| Opløselighedsinformation | Uopløselig i vand. |
| Formel vægt | 192.21 |
| Procent renhed | 97% |