Få mere at vide
4-Benzoylbutyric acid, 97%
Artikelnummer. 11306756
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11306756 5 g 5g
11316756 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11306756 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L04013.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1501-05-9 | C11H12O3 | 192.214 g/mol
4-Benzoylsmørsyre er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, farmaceutiske produkter, landbrugskemikalier og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 4-benzoylsmørsyre er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der
anvendes i organisk syntese, farmaceutiske produkter, agrokemikalier og farvestoffer.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1501-05-9
Molekylær formel C11H12O3
Molekylvægt (g/mol) 192.214
MDL nummer MFCD00004411
InChI nøgle SHKWSBAVRQZYLE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-benzoylbutyric acid, 5-oxo-5-phenylvaleric acid, benzenepentanoic acid, .delta.-oxo, 4-benzoyl-butyric acid, timtec-bb sbb007811, 5-oxo-5-phenyl-pentanoic acid, 4-benzoylbutyric acid;4-benzoylbutanoic acid, butanoic acid, 4-benzoyl, 4-benzoylbutyricacid
PubChem CID 73914
IUPAC navn 5-oxo-5-phenylpentansyre
SMIL C1=CC=C(C=C1)C(=O)CCCC(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Benzoylbutyric acid
Smeltepunkt 126°C to 128°C
Mængde 5 g
Beilstein 641947
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 192.21
Procent renhed 97%