Få mere at vide
4-benzoylsmørsyre, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10773963 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10773963 25 g 25g
1 options
Artikelnummer. 10773963 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 105740250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
CAS: 1501-05-9 | C11H12O3 | 192,21 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Benzoylbutyric acid
Navn note 97%
CAS 1501-05-9
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 124 °C til 128 °C
Farve Hvid til beige
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97%
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C11H12O3
Lineær formel C6H5CO(CH2)3CO2H
MDL nummer MFCD00004411
Mængde 25 g
Beilstein 10, 708
Synonym 4-benzoylbutyric acid, 5-oxo-5-phenylvaleric acid, benzenepentanoic acid, .delta.-oxo, 4-benzoyl-butyric acid, timtec-bb sbb007811, 5-oxo-5-phenyl-pentanoic acid, 4-benzoylbutyric acid;4-benzoylbutanoic acid, butanoic acid, 4-benzoyl, 4-benzoylbutyricacid
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig i vand. Andre opløseligheder: opløselig i benzen (varm), kloroform, ethanol, dichloretan, ethylacetat, vandbaseret alkali, uopløselig i hexan
InChI nøgle SHKWSBAVRQZYLE-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=CC=C(C=C1)C(=O)CCCC(=O)O
IUPAC navn 5-oxo-5-phenylpentansyre
Molekylvægt (g/mol) 192.21
PubChem CID 73914
Formel vægt 192.21
Procent renhed 97%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Benzoylbutyric acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.