Få mere at vide
4-Benzoylbiphenyl, TRC
Artikelnummer. 30008743
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
30008743 25 g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30008743 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB19822025G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Phenylbenzophenon
CAS 2128-93-0
Molekylær formel C19 H14 O
Mængde 25 g
Synonym Benzophenone, 4-phenyl- (6CI,7CI,8CI), [1,1'-Biphenyl]-4-ylphenylmethanone, (Biphenyl-4-yl)(phenyl)methanone, 4-(Phenylcarbonyl)biphenyl, 4-Benzoyl-1,1'-biphenyl, 4-Benzoylbiphenyl, 4-Biphenylyl phenyl ketone, 4-Phenylbenzophenone, 4-Phenylphenyl phenyl methanone, Eusolex 3490, Genocure PBZ, NSC 55283, NSC 97365, Phenyl p-biphenylyl ketone, Runtecure 1059, Speedcure BPZ, Speedcure PBZ, Trigonal 12, p-Benzoylbiphenyl, p-Biphenylyl phenyl ketone, p-Phenylbenzophenone
InChI formel InChI=1S/C19H14O/c20-19(17-9-5-2-6-10-17)18-13-11-16(12-14-18)15-7-3-1-4-8-15/h1-14H
SMIL O=C(c1ccccc1)c2ccc(cc2)c3ccccc3
IUPAC navn fenyl-(4-phenylphenyl)methanon
Molekylvægt (g/mol) 258.31
Formel vægt 258.1045