Få mere at vide
4-Benzoylbiphenyl, 99%
Artikelnummer. 11433047
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11433047 100 g 100g
11423047 25 g 25g
11443047 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11433047 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15573.22
 Begrænset vare
På lager
CAS: 2128-93-0 | C19H14O | 258,32 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2128-93-0
Molekylær formel C19H14O
Molekylvægt (g/mol) 258.32
MDL nummer MFCD00003079
InChI nøgle LYXOWKPVTCPORE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-benzoylbiphenyl, 4-phenylbenzophenone, p-phenylbenzophenone, benzophenone, 4-phenyl, p-benzoylbiphenyl, 4-diphenyl phenyl ketone, p-biphenylyl phenyl ketone, trigonal 12, 4-biphenylyl phenyl ketone, methanone, 1,1'-biphenyl-4-ylphenyl
PubChem CID 75040
IUPAC navn phenyl-(4-phenylphenyl)methanon
SMIL C1=CC=C(C=C1)C2=CC=C(C=C2)C(=O)C3=CC=CC=C3
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Benzoylbiphenyl
Smeltepunkt 98 °C til 103 °C
Mængde 100 g
Beilstein 1876092
Formel vægt 258.32
Procent renhed 99%