Få mere at vide
4-Benzoylbenzoesyre, 99%
Artikelnummer. 10647874 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10647874 25 g Glasflaske 25g
10224610 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10647874 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 105720250
 Begrænset vare
På lager
CAS: 611-95-0 | C14H10O3 | 226,23 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 611-95-0
Molekylær formel C14H10O3
Molekylvægt (g/mol) 226.23
MDL nummer MFCD00002560
InChI nøgle IFQUPKAISSPFTE-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-benzoylbenzoic acid, benzoic acid, 4-benzoyl, 4-carboxybenzophenone, 4-benzoyl-benzoic acid, 4-phenylcarbonyl benzoic acid, benzoic acid, p-benzoyl, benzophenone-4-carboxylic acid, 4-benzoyl benzoic acid, pubchem14544, acmc-209mpx
PubChem CID 69147
IUPAC navn 4-benzoylbenzoesyre
SMIL C1=CC=C(C=C1)C(=O)C2=CC=C(C=C2)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Benzoylbenzoic acid
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 197,0 °C til 200,0 °C
Farve Hvid til beige
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glasflaske
Lineær formel C6H5COC6H4CO2H
Mængde 25 g
Beilstein 10, 753
Formel vægt 226.23
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Benzoylbenzoic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.