Få mere at vide
4-Benzoylbenzoesyre, 98%
Artikelnummer. 11497207
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11497207 5 g 5g
11487207 1 g 1g
11407217 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11497207 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14993.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
CAS: 611-95-0 | C14H10O3 | 226,231 g/mol
4-benzoylbenzoesyre, er et vigtigt organisk mellemprodukt. Det kan bruges inden for agrokemiske, farmaceutiske og farvestofområder osv.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4-benzoylbenzoesyre er et vigtigt organisk mellemprodukt. Det kan bruges inden for agrokemiske, farmaceutiske og farvestofområder osv.
Opløselighed Det er opløseligt
i vand (delvis).
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Uforeneligt med stærke baser, stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 611-95-0
Molekylær formel C14H10O3
Molekylvægt (g/mol) 226.231
MDL nummer MFCD00002560
InChI nøgle IFQUPKAISSPFTE-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-benzoylbenzoic acid, benzoic acid, 4-benzoyl, 4-carboxybenzophenone, 4-benzoyl-benzoic acid, 4-phenylcarbonyl benzoic acid, benzoic acid, p-benzoyl, benzophenone-4-carboxylic acid, 4-benzoyl benzoic acid, pubchem14544, acmc-209mpx
PubChem CID 69147
IUPAC navn 4-benzoylbenzoesyre
SMIL C1=CC=C(C=C1)C(=O)C2=CC=C(C=C2)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Benzoylbenzoic acid
Smeltepunkt 198 °C til 200 °C
Lugt Lugtfri
Mængde 5 g
Beilstein 1960224
Formel vægt 226.23
Procent renhed 99%