Få mere at vide
4-Benzoylbenzoesyre, 98%
Artikelnummer. 11487207
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11487207 1 g 1g
11497207 5 g 5g
11407217 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11487207 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14993.03
 Begrænset vare
På lager
CAS: 611-95-0 | C14H10O3 | 226,231 g/mol
4-benzoylbenzoesyre, er et vigtigt organisk mellemprodukt. Det kan bruges inden for agrokemiske, farmaceutiske og farvestofområder osv.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4-benzoylbenzoesyre er et vigtigt organisk mellemprodukt. Det kan bruges inden for agrokemiske, farmaceutiske og farvestofområder osv.
Opløselighed Det er opløseligt
i vand (delvis).
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Uforeneligt med stærke baser, stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 611-95-0
Molekylær formel C14H10O3
Molekylvægt (g/mol) 226.231
MDL nummer MFCD00002560
InChI nøgle IFQUPKAISSPFTE-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-benzoylbenzoic acid, benzoic acid, 4-benzoyl, 4-carboxybenzophenone, 4-benzoyl-benzoic acid, 4-phenylcarbonyl benzoic acid, benzoic acid, p-benzoyl, benzophenone-4-carboxylic acid, 4-benzoyl benzoic acid, pubchem14544, acmc-209mpx
PubChem CID 69147
IUPAC navn 4-benzoylbenzoesyre
SMIL C1=CC=C(C=C1)C(=O)C2=CC=C(C=C2)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Benzoylbenzoic acid
Smeltepunkt 198°C to 200°C
Lugt Odorless
Mængde 1 g
Beilstein 1960224
Formel vægt 226.23
Procent renhed 99%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Benzoylbenzoic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Benzoylbenzoic acid