Få mere at vide
4-Benzoyl-4'-bromobiphenyl, 99%
Artikelnummer. 11438397
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11438397 100 g 100g
11428397 25 g 25g
11448397 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11438397 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A18482.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-11-2026
CAS: 63242-14-8 | C19H13BrO | 337,216 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 63242-14-8
Molekylær formel C19H13BrO
Molekylvægt (g/mol) 337.216
MDL nummer MFCD00209630
InChI nøgle ITMLYLPKSFZCJK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-benzoyl-4'-bromobiphenyl, 4-4-bromophenyl benzophenone, 4'-bromobiphenyl-4-yl phenyl methanone, 4'-bromo-1,1'-biphenyl-4-yl phenyl methanone, 4-4-bromophenyl phenyl-phenyl-methanone, 4-4-bromophenyl phenyl phenyl ketone, 4-4-bromophenyl phenyl-phenylmethanone, 4-4-bromophenyl phenyl phenyl methanone, pubchem9089
PubChem CID 478901
IUPAC navn [4-(4-bromphenyl)phenyl]-phenylmethanon
SMIL C1=CC=C(C=C1)C(=O)C2=CC=C(C=C2)C3=CC=C(C=C3)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Benzoyl-4'-bromobiphenyl
Smeltepunkt 155 °C til 158 °C
Mængde 100 g
Beilstein 2378429
Formel vægt 337.22
Procent renhed 99%