Få mere at vide
4-aminostyren, 97%, stik.
Artikelnummer. 11382657
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11382657 5 g 5g
11372657 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11382657 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L11845.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 1520-21-4 | C8H9N | 119,167 g/mol
4-Aminostyren gennemgår podecopolymerisation med poly(tetrafluorethylen) (PTFE)1 og Si overflade,2 efterfulgt af oxidativ copolymerisation med anilin. Det gør således PTFE og Si overfladeledende.1 4-VAn er koblet med hydrogenterminerede Si-overflader til strømløs metal- og syntetisk metalaflejring.3 Palladium(II) schiff-basekomplekser afledt af Allylamin og vinylanilin er blevet rapporteret.4 Det fungerer også som et andet overfladeaktivt middel til belægning af nanomagnetiske partikler af solvent-frit kulstof i enkelt væg-frit kulstof. funktionalisering.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4-Aminostyren gennemgår podecopolymerisation med poly(tetrafluorethylen) (PTFE)1 og Si overflade,2 efterfulgt af oxidativ copolymerisation med anilin. Det gør således PTFE og Si overfladeledende.1 4-VAn er koblet med hydrogenterminerede Si-overflader til strømløs metal- og syntetisk metalaflejring.3 Palladium(II) schiff-basekomplekser afledt af Allylamin og vinylanilin er blevet rapporteret.4 Det fungerer også som et andet overfladeaktivt middel til belægning af nanomagnetiske partikler af solvent-frit kulstof i enkelt væg-frit kulstof. funktionalisering.
Opløselighed Opløselig i benzen, acetone og
methanol.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1520-21-4
Molekylær formel C8H9N
Molekylvægt (g/mol) 119.167
MDL nummer MFCD00015329
InChI nøgle LBSXSAXOLABXMF-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 73700
IUPAC navn 4-ethenylanilin
SMIL C=CC1=CC=C(C=C1)N
Specifications
Kemisk navn eller materiale 4-Aminostyrene
Navn note stabiliseret
Smeltepunkt 23 °C til 24 °C
Tæthed 1.014
Kogepunkt 92 °C til 94 °C (4 mmHg)
Flammepunkt >110 °C (230 °F)
Lugt Lugtfri
Brydningsindeks 1.6285
Mængde 5 g
Beilstein 2204173
Synonym 4-vinylaniline, 4-aminostyrene, p-aminostyrene, benzenamine, 4-ethenyl, 4-aminostryene, ccris 4326, benzenamine,4-ethenyl, p-vinylaniline, p-amino styrene, para-aminostyrene
Opløselighedsinformation Opløseligt i benzen, acetone og methanol.
Formel vægt 119.17
Procent renhed 97%