Få mere at vide
4-aminostyren, 97%, stik.
Artikelnummer. 11372657
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11372657 1 g 1g
11382657 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11372657 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L11845.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1520-21-4 | C8H9N | 119,167 g/mol
4-Aminostyren gennemgår podecopolymerisation med poly(tetrafluorethylen) (PTFE)1 og Si overflade,2 efterfulgt af oxidativ copolymerisation med anilin. Det gør således PTFE og Si overfladeledende.1 4-VAn er koblet med hydrogenterminerede Si-overflader til strømløs metal- og syntetisk metalaflejring.3 Palladium(II) schiff-basekomplekser afledt af Allylamin og vinylanilin er blevet rapporteret.4 Det fungerer også som et andet overfladeaktivt middel til belægning af nanomagnetiske partikler af solvent-frit kulstof i enkelt væg-frit kulstof. funktionalisering.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4-Aminostyren gennemgår podecopolymerisation med poly(tetrafluorethylen) (PTFE)1 og Si overflade,2 efterfulgt af oxidativ copolymerisation med anilin. Det gør således PTFE og Si overfladeledende.1 4-VAn er koblet med hydrogenterminerede Si-overflader til strømløs metal- og syntetisk metalaflejring.3 Palladium(II) schiff-basekomplekser afledt af Allylamin og vinylanilin er blevet rapporteret.4 Det fungerer også som et andet overfladeaktivt middel til belægning af nanomagnetiske partikler af solvent-frit kulstof i enkelt væg-frit kulstof. funktionalisering.
Opløselighed Opløselig i benzen, acetone og
methanol.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1520-21-4
Molekylær formel C8H9N
Molekylvægt (g/mol) 119.167
MDL nummer MFCD00015329
InChI nøgle LBSXSAXOLABXMF-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 73700
IUPAC navn 4-ethenylanilin
SMIL C=CC1=CC=C(C=C1)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Aminostyrene
Navn note stabilized
Smeltepunkt 23°C to 24°C
Tæthed 1.014
Kogepunkt 92°C to 94°C (4 mmHg)
Flammepunkt >110°C (230°F)
Lugt Odorless
Brydningsindeks 1.6285
Mængde 1 g
Beilstein 2204173
Synonym 4-vinylaniline, 4-aminostyrene, p-aminostyrene, benzenamine, 4-ethenyl, 4-aminostryene, ccris 4326, benzenamine,4-ethenyl, p-vinylaniline, p-amino styrene, para-aminostyrene
Opløselighedsinformation Soluble in benzene,acetone and methanol.
Formel vægt 119.17
Procent renhed 97%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Aminostyrene
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • H373-Kan forårsage organskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Aminostyrene