Få mere at vide
4-aminosalicylsyre, TRC
Artikelnummer. 30012686
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30012686 5 g
30009954 10 g
17980685 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30012686 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA6292205G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 65-49-6
Molekylær formel C7 H7 N O3
Molekylvægt (g/mol) 153.14
Synonym Salicylic acid, 4-amino- (8CI), 4-Amino-2-hydroxybenzoic acid, 2-Hydroxy-4-aminobenzoic acid, 3-Hydroxy-4-carboxyaniline, 4-ASA, 4-Aminosalicylic acid, 4-Carboxy-3-hydroxyaniline, Amino-PAS, Apacil, Apas, Deapasil, Entepas, Euteropas, Gabbropas, Monopass, NSC 2083, NSC 211698, Osacyl, PAS, PAS (acid), PASK, Pamacyl, Pamisyl, Para-Pas, Para-aminosalicylic acid, Paramycin, Parasal, Parasalicil, Parasalindon, Pasa, Pasalon, Pasara, Pasem, Paser, Pasmed, Pasnodia, Pasolac, Propasa, Rezipas, Sanipirol-4, p-Aminosalicylic acid
IUPAC navn 4-amino-2-hydroxybenzoesyre
SMIL Nc1ccc(C(=O)O)c(O)c1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Aminosalicylic acid
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C7H7NO3/c8-4-1-2-5(7(10)11)6(9)3-4/h1-3,9H,8H2,(H,10,11)
Formel vægt 153.0426
Procent renhed >95%