Få mere at vide
4-aminosalicylsyre, 99%
Artikelnummer. 10284410 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10284410 500 g 500g
10172700 5 g 5g
10386400 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10284410 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 104625000
 Begrænset vare
På lager
CAS: 65-49-6 | C7H7NR.3 | 153,14 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 65-49-6
Molekylær formel C7H7NO3
Molekylvægt (g/mol) 153.14
MDL nummer MFCD00007789
InChI nøgle WUBBRNOQWQTFEX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-aminosalicylic acid, aminosalicylic acid, p-aminosalicylic acid, rezipas, pamisyl, parasalindon, aminopar, deapasil, ferrosan, apacil
PubChem CID 4649
ChEBI CHEBI:27565
IUPAC navn 4-amino-2-hydroxybenzoesyre
SMIL C1=CC(=C(C=C1N)O)C(=O)O
Specifications
Kemisk navn eller materiale 4-Aminosalicylic acid
Navn note 99%
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 147 °C
Farve Beige
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glasflaske
Lineær formel H2NC6H3(OH)CO2H
Mængde 500 g
Beilstein 14, 579
Merck Index 15, 473
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 2 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: opløselig i fortyndet hno3 og fortyndet naoh, aceton, 1g/21 ml alkohol, let opløselig i ether, praktisk talt uopløselig i benzen, kloroform, carbontetrachlorid
Formel vægt 153.14
Procent renhed 99%
Fysisk form Pulver
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 4-Aminosalicylic acid
Signal Word
  • Advarsel
Hazard Category
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Hazard Statement
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Precautionary Statement
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.