Få mere at vide
4-aminosalicylsyre, 98+%
Artikelnummer. 11430897
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11430897 100 g 100g
11440897 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11430897 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B23289.22
 Begrænset vare
På lager
CAS: 65-49-6 | C7H7NO3 | 153,137 g/mol
Konkurrencedygtig pteridinsyntetasehæmmer, har antibakteriel i stand til at hæmme væksten af Mycobacterium tuberculosis. Det hæmmer NF-κ B- og folinsyresyntese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Konkurrencedygtig pteridinsyntetasehæmmer, har antibakteriel i stand til at hæmme væksten af Mycobacterium tuberculosis. Det hæmmer NF-κ B- og folinsyresyntese.
Opløselighed
Opløseligt i vand (2 g/L) ved °20 C, fortyndet natriumhydroxid, fortyndet salpetersyre, ether (let), methanol, acetone og ethanol. Næsten uopløseligt i benzen, chloroform og carbontetrachlorid.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i en godt lukket beholder. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 65-49-6
Molekylær formel C7H7NO3
Molekylvægt (g/mol) 153.137
MDL nummer MFCD00007789
InChI nøgle WUBBRNOQWQTFEX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-aminosalicylic acid, aminosalicylic acid, p-aminosalicylic acid, rezipas, pamisyl, parasalindon, aminopar, deapasil, ferrosan, apacil
PubChem CID 4649
ChEBI CHEBI:27565
IUPAC navn 4-amino-2-hydroxybenzoesyre
SMIL C1=CC(=C(C=C1N)O)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Aminosalicylic acid
Smeltepunkt ∼135°C to 145°C (decomposition)
Lugt Odorless
Mængde 100 g
Beilstein 473071
Merck Index 14,477
Opløselighedsinformation Soluble in water (2g/L) at 20°C,dilute sodium hydroxide,dilute nitric acid,ether (slightly),methanol,acetone,and ethanol. Virtually insoluble in benzene,chloroform,and carbon tetrachloride.
Formel vægt 153.14
Procent renhed ≥98%