Få mere at vide
4-Aminopyridine, 99+%, Thermo Scientific™
A potassium channel blocker
519.41 DKK - 1432.86 DKK
Kemiske identifikatorer
CAS 504-24-5
Molekylær formel C5H6N2
Molekylvægt (g/mol) 94.117
MDL nummer MFCD00006439
InChI nøgle NUKYPUAOHBNCPY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-aminopyridine, fampridine, 4-pyridinamine, dalfampridine, 4-pyridylamine, avitrol, p-aminopyridine, 4-ap, ampyra, gamma-aminopyridine
PubChem CID 1727
ChEBI CHEBI:34385
IUPAC navn pyridin-4-amine
SMIL C1=CN=CC=C1N
Se flere specifikationer
Produkter 2
Produktkode Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
Produktkode Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
15434069
Dokumentvisning
Thermo Scientific Alfa Aesar
J61470.14
25g
519.41 DKK
25g
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
15444069
Dokumentvisning
Thermo Scientific Alfa Aesar
J61470.22
100g
1432.86 DKK
100g
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Beskrivelse
Beskrivelse
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Tekniske data
Kemiske identifikatorer
504-24-5
94.117
NUKYPUAOHBNCPY-UHFFFAOYSA-N
1727
pyridin-4-amine
C5H6N2
MFCD00006439
4-aminopyridine, fampridine, 4-pyridinamine, dalfampridine, 4-pyridylamine, avitrol, p-aminopyridine, 4-ap, ampyra, gamma-aminopyridine
CHEBI:34385
C1=CN=CC=C1N
Tekniske data
4-Aminopyridine
1.26
164°C (327°F)
C5H6N2
UN2671
14,3933
NUKYPUAOHBNCPY-UHFFFAOYSA-N
pyridin-4-amine
1727
94.12
504-24-5
273°C to 274°C
Unpleasant
MFCD00006439
105782
4-aminopyridine, fampridine, 4-pyridinamine, dalfampridine, 4-pyridylamine, avitrol, p-aminopyridine, 4-ap, ampyra, gamma-aminopyridine
C1=CN=CC=C1N
94.117
CHEBI:34385
≥99%
Videoer
Sikkerhed og håndtering
Sikkerhed og håndtering
GHS H Statement
H300-H311-H315-H319-H335
Fatal if swallowed.
Toxic in contact with skin.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P310-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P361-P363-P501c
H300-H311-H315-H319-H335
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 6.1; Packing Group: II; Proper Shipping Name: AMINOPYRIDINES
missing translation for 'einecsNumber' : 207-987-9
missing translation for 'rtecsNumber' : US1750000
missing translation for 'tsca' : Yes
Anbefalet opbevaring : Ambient temperatures
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater