Få mere at vide
4-Aminopyridine, 99+%, Thermo Scientific™
A potassium channel blocker
Brand:  Thermo Scientific Alfa Aesar J61470.14
Mængde 25g
 Se flere versioner af dette produkt
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Produktkode 15434069
  • 519.41 DKK / 25g
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemiske identifikatorer
504-24-5
94.117
NUKYPUAOHBNCPY-UHFFFAOYSA-N
1727
pyridin-4-amine
C5H6N2
MFCD00006439
4-aminopyridine, fampridine, 4-pyridinamine, dalfampridine, 4-pyridylamine, avitrol, p-aminopyridine, 4-ap, ampyra, gamma-aminopyridine
CHEBI:34385
C1=CN=CC=C1N
Tekniske data
4-Aminopyridine
1.26
164°C (327°F)
C5H6N2
25g
105782
4-aminopyridine, fampridine, 4-pyridinamine, dalfampridine, 4-pyridylamine, avitrol, p-aminopyridine, 4-ap, ampyra, gamma-aminopyridine
C1=CN=CC=C1N
94.117
CHEBI:34385
≥99%
504-24-5
273°C to 274°C
Unpleasant
MFCD00006439
UN2671
14,3933
NUKYPUAOHBNCPY-UHFFFAOYSA-N
pyridin-4-amine
1727
94.12