Få mere at vide
4-aminopyridin-3-carboxaldehyd, 95%
Artikelnummer. 11926361 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11926361 5 g 5g
11916361 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11926361 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 437350050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-12-2026
CAS: 42373-30-8 | C6H7N2O | 123,13 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 42373-30-8
Molekylær formel C6H7N2O
Molekylvægt (g/mol) 123.13
MDL nummer MFCD04038972
InChI nøgle GTPZHMGXKZIHKW-UHFFFAOYSA-O
Synonym 4-aminonicotinaldehyde, 4-amino-3-formylpyridine, 4-amino-pyridine-3-carbaldehyde, 4-aminopyridine-3-carboxaldehyde, 4-amino-3-pyridinecarboxaldehyde, 4-amino-pyridine-3-carboxaldehyde, 3-pyridinecarboxaldehyde, 4-amino, zlchem 837, pubchem7681, acmc-1aqvh
PubChem CID 2761033
IUPAC navn 4-aminopyridin-3-carbaldehyd
SMIL NC1=CC=[NH+]C=C1C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Aminopyridine-3-carboxaldehyde
CAS min % 94.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 111,2 °C til 112,7 °C
Farve Creme til hvid
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 94% min. (HPLC)
Mængde 5 g
Formel vægt 122.13
Procent renhed 95%
Fysisk form Pulver