Få mere at vide
4'-aminopropiophenon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10416452 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10416452 10 g 10g
11965321 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10416452 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 401040100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 70-69-9 | Molekylformel: C9H11NO | Molekylvægt: 149,19 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Acros Organics . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Acros Organics produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 70-69-9
Molekylær formel C9H11NO
Molekylvægt (g/mol) 149.19
MDL nummer MFCD00017113
InChI nøgle FSWXOANXOQPCFF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4'-aminopropiophenone, p-aminopropiophenone, 1-4-aminophenyl propan-1-one, 1-4-aminophenyl-1-propanone, 1-propanone, 1-4-aminophenyl, 4-aminopropiophenone, propiophenone, 4'-amino, usaf uctl-1856, ethyl p-aminophenyl ketone, paraminopropiophenone
PubChem CID 6270
IUPAC navn 1-(4-aminophenyl)propan-1-on
SMIL CCC(=O)C1=CC=C(N)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4'-Aminopropiophenone
Smeltepunkt 135,0 °C til 140,0 °C
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Lineær formel NH2C6H4C(O)CH2CH3
Mængde 10 g
Merck Index 15,466
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig. Andre opløseligheder: let opløselig i ethanol, uopløselig i diethylether
Formel vægt 149.19
Procent renhed 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4'-Aminopropiophenone
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
Faresætning
  • H301-Giftig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge