Få mere at vide
4-Aminoftalsyre, 98%
Artikelnummer. 11382106
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11382106 5 g 5g
11372106 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11382106 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L03333.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
CAS: 5434-21-9 | C8H7NO4 | 181,147 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5434-21-9
Molekylær formel C8H7NO4
Molekylvægt (g/mol) 181.147
MDL nummer MFCD00013985
InChI nøgle OXSANYRLJHSQEP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-aminobenzene-1,2-dicarboxylic acid, 1,2-benzenedicarboxylic acid, 4-amino, 4-amino-1,2-benzenedicarboxylic acid, 4-amino phthalic acid, contains 3-aminophthalic acid, pubchem16853, acmc-1arqu, 4-aminophthalic acid, ksc270i4n, ghl.pd_mitscher_leg0.1208
PubChem CID 72912
IUPAC navn 4-aminophthalsyre
SMIL C1=CC(=C(C=C1N)C(=O)O)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Aminophthalic acid
Smeltepunkt >300 °C
Lugt Lugtfri
Mængde 5 g
Beilstein 2723405
Formel vægt 181.15
Procent renhed 98%