Få mere at vide
4-Aminophthalic acid, 97%
Artikelnummer. 10490704 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10490704 1 g Glass bottle 1g
10204774 5 g Glass bottle 5g
10431094 25 g Glass bottle 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10490704 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 382240010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 5434-21-9 | C8H7NO4 | 181.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5434-21-9
Molekylær formel C8H7NO4
Molekylvægt (g/mol) 181.15
MDL nummer MFCD00013985
InChI nøgle OXSANYRLJHSQEP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-aminobenzene-1,2-dicarboxylic acid, 1,2-benzenedicarboxylic acid, 4-amino, 4-amino-1,2-benzenedicarboxylic acid, 4-amino phthalic acid, contains 3-aminophthalic acid, pubchem16853, acmc-1arqu, 4-aminophthalic acid, ksc270i4n, ghl.pd_mitscher_leg0.1208
PubChem CID 72912
IUPAC navn 4-aminophthalic acid
SMIL C1=CC(=C(C=C1N)C(=O)O)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Aminophthalic acid
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 344°C
Analyseprocentområde 97%
Emballage Glass bottle
Lineær formel NH2C6H3(COOH)2
Mængde 1 g
Formel vægt 181.15
Procent renhed 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Aminophthalic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.