Få mere at vide
4-Aminofenylacetonitril, 99%
Artikelnummer. 11413694
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11413694 25 g 25g
11403694 5 g 5g
11423694 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11413694 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11304.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 3544-25-0 | C8H8N2 | 132,17 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3544-25-0
Molekylær formel C8H8N2
Molekylvægt (g/mol) 132.17
MDL nummer MFCD00007912
InChI nøgle YCWRFIYBUQBHJI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-aminobenzyl cyanide, 4-aminophenylacetonitrile, 2-4-aminophenyl acetonitrile, 4-aminophenyl acetonitrile, p-aminobenzyl cyanide, benzeneacetonitrile, 4-amino, 4-aminobenzylcyanide, 4-amino-phenyl-acetonitrile, 2-4-aminophenyl ethanenitrile, 4-aminobenzyl
PubChem CID 77000
IUPAC navn 2-(4-aminophenyl)acetonitril
SMIL NC1=CC=C(CC#N)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Aminophenylacetonitrile
Smeltepunkt 42 °C til 46 °C
Kogepunkt 312 °C
Flammepunkt >110 °C (230 °F)
Mængde 25 g
FN nummer UN3439
Beilstein 1100108
Formel vægt 132.17
Procent renhed 99%