Få mere at vide
(4-Aminofenyl)(phenyl)methanol, TRC
Artikelnummer. 30011879
Skift visning
Mængde:
100 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30011879 500 mg
30005229 100 mg
30007145 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30011879 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA620978500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 25782-57-4
Molekylær formel C13 H13 N O
Molekylvægt (g/mol) 199.248
Synonym 4-Amino-α-phenylbenzenemethanol, (4-Amino-phenyl)-phenyl-methanol, 1-(4-Aminophenyl)-1-phenylmethanol, 4-Aminobenzhydrol, NSC 50521, α-(4-Aminophenyl)benzyl Alcohol;
IUPAC navn (4-aminophenyl)-phenylmethanol
SMIL Nc1ccc(cc1)C(O)c2ccccc2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (4-Aminophenyl)(phenyl)methanol
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C13H13NO/c14-12-8-6-11(7-9-12)13(15)10-4-2-1-3-5-10/h1-9,13,15H,14H2
Formel vægt 199.1